Kluczowe dokumenty
161330
Cyclobutane-1,2,3,4-tetracarboxylic dianhydride
≥94%
Synonim(y):
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic dianhydride, Cyclobutanetetracarboxylic acid dianhydride, Cyclobutanetetracarboxylic dianhydride, Maleic anhydride cyclic dimer
Wybierz wielkość
972,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
972,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥94%
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
grupa funkcyjna
anhydride
ester
ciąg SMILES
O=C1OC(=O)C2C1C3C2C(=O)OC3=O
InChI
1S/C8H4O6/c9-5-1-2(6(10)13-5)4-3(1)7(11)14-8(4)12/h1-4H
Klucz InChI
YGYCECQIOXZODZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
- Preparation of photosensitive polyimide material for high performance organic thin-film transistors
- Selective crosslinking of polyimide for photonic devices
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?