Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 441,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.21
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
441,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=C1CN(CCN2CC(=O)OC(=O)C2)CC(=O)O1
InChI
1S/C10H12N2O6/c13-7-3-11(4-8(14)17-7)1-2-12-5-9(15)18-10(16)6-12/h1-6H2
InChI key
POLIXZIAIMAECK-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethylenediaminetetraacetic dianhydride (EDTAD) is a ramification of ethylenediaminetetraacetate (EDTA), which consists of two anhydride groups that can react with the hydroxyl and the amino groups. It is a biodegradable compound that is used as a chelating agent.
Application
- Electrospun cellulose acetate/activated carbon composite modified by EDTA: This study explores the application of ethylenediaminetetraacetic acid dianhydride in creating efficient dye removal systems from water. The modification led to significant improvements in adsorption properties (Elmaghraby et al., 2023).
- Application of a new chitosan derivative for adsorption of copper (II) and oxyanions of chromium (VI): This research describes the use of ethylenediaminetetraacetic dianhydride as a modifier in creating bioadsorbents from chitosan, targeting heavy metal and dye removal from wastewater (Lucena de Sousa et al., 2024).
- Lignocellulosic biomass functionalized with EDTA dianhydride for removing Cu (II) and dye from wastewater: This article discusses the modification of Gundelia Tournefortii with ethylenediaminetetraacetic dianhydride to enhance its capabilities for copper and dye adsorption in wastewater treatment processes (Safardastgerdi et al., 2023).
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description ≥94% |
| assay 98% | assay 98% | assay ≥94% |
| form solid | form powder | form solid |
| mp 190 °C (dec.) (lit.) | mp 182-184 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?