Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2O3 · 2HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.01
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
3692825
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.Br.N[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H14N2O3.2BrH/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;;/h2-6,9-11H,1,7-8H2;2*1H/t2-,3+,4+,5-,6-;;
InChI key
FQPOWLZRZNUTOR-SKIYRPIFSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?