Kluczowe dokumenty
281409
2-Iodophenol
98%
Synonim(y):
1-Iodo-2-hydroxybenzene, 2-Hydroxyiodobenzene, o-Iodophenol
Wybierz wielkość
234,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
234,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
186-187 °C/160 mmHg (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
gęstość
1.947 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
Oc1ccccc1I
InChI
1S/C6H5IO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
Klucz InChI
KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?