Merck
I10007
Sigma-Aldrich
3-Iodophenol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
42-44 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H5IO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
Klucz InChI
FXTKWBZFNQHAAO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Achintya Jana et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(6), 1986-1995 (2017-01-24)
The synthesis and characterization of a new pyrazine-based "flexible" and ditopic platinum(ii) organometallic molecule (3) is being reported. Flexibility in this molecule is due to the presence of ether functional groups that bridge the rigid core and periphery. Due to
Lihua Yang et al.
PloS one, 10(7), e0131193-e0131193 (2015-07-15)
A luminol-H2O2-HRP chemiluminescence system with high relative luminescent intensity (RLU) and long stabilization time was investigated. First, the comparative study on the enhancement effect of ten compounds as enhancers to the luminol-H2O2-HRP chemiluminescence system was carried out, and the results