Merck
722057
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-3′-iodoacetophenone
97%
Synonim(y):
1-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)ethanone, 2-Iodo-4-acetylphenol, 3-Iodo-4-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2-iodophenol
Wybierz wielkość
5 G
573,00 zł
573,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
573,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7IO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
573,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
powder
mp
155-160 °C
grupa funkcyjna
iodo
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(O)c(I)c1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-5(10)6-2-3-8(11)7(9)4-6/h2-4,11H,1H3
Klucz InChI
SJRAJHOOMLHHQN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of cyclopentene fused benzofurans and indoles via Pd-catalyzed tandem ring opening-ring closing reaction with diazabicyclic alkenes
  • Highly regioselective synthesis of spirocyclic compounds by a palladium-catalyzed intermolecular tandem reaction
  • Regioselective synthesis of indene derivatives via Pd/C-catalyzed cyclization reaction in air
  • Preparation of carbazoles via cross-coupling with silylaryl triflates followed by palladium-catalyzed cyclization
  • Stereoselective preparation of heteropolycyclic compounds via palladium-catalyzed stereoselective heteroannulation of with cyclic alkenes
  • Preparation of disubstituted coumarins via palladium-catalyzed carbonylative annulation of internal alkynes
  • Preparation of arylalkynes, benzofurans and indoles via Sonogashira coupling and cyclization on alumina
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2