Przejdź do
86838
Tetrabutylammonium bis-trifluoromethanesulfonimidate
for electronic purposes, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
746,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N[N(SO2CF3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
522.61
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8247973
746,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.0% (qNMR), ≥99.0%
form
crystals
mp
90-95 °C
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2F6NO4S2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
CFAPFDTWIGBCQK-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
  • The cohesive properties and pyrolysis mechanism of an aprotic ionic liquid tetrabutylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide.: This study investigates the cohesive properties and thermal decomposition mechanism of tetrabutylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, providing insights into its stability and potential applications in analytical and materials chemistry (Liu et al., 2023).
Other Notes
Novel type of electrolyte, used e.g. in electrical double layer capacitors
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
868373058572015
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
90-95 °C
mp
64-67 °C (lit.)
mp
-
mp
-
assay
≥99.0% (qNMR)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥97%
assay
-
form
crystals
form
crystals
form
liquid
form
powder
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.
Ciecze jonowe służą jako niewodne elektrolity w zastosowaniach elektrochemicznych, cenione za ich przewodnictwo i stabilność.
Daniel Hirshberg et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(13), 10860-10869 (2018-03-08)
Using UV-vis spectroscopy in conjunction with various electrochemical techniques, we have developed a new effective operando methodology for investigating the oxygen reduction reactions (ORRs) and their mechanisms in nonaqueous solutions. We can follow the in situ formation and presence of
M. Ue et al.
Journal of the Electrochemical Society, 141, 3366-3366 (1994)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
86838-5G04061833347140