Przejdź do
86874
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
≥98.0% (CHN), powder, purum
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
TBAPF6, Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
360,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
957,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(PF6)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.43
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
EC Number:
221-472-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4056584
360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate, purum, ≥98.0% (CHN)
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (CHN)
form
powder
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.3% halogenides (as Br), ≤1% water
mp
244-246 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.F6P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
BKBKEFQIOUYLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This products acts as a catalyst for the Biginelli reaction and also provides a wide electrochemical window for electrochemical studies and energy storage applications. Click here for more information.
Application
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate (TBAPF6) or TBAHP can be used:
  • As the supporting electrolyte in cyclic voltammetric studies.
  • As a reactant in the synthesis of fluorescent nanofibrous sensing films for detecting nitro-explosive vapors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3359918597123955
description
purum, ≥98.0% (CHN)
description
97%
description
≥98.0% (CHN)
description
≥97.5% (CHN)
assay
≥98.0% (CHN)
assay
97%
assay
≥98.0% (CHN)
assay
≥97.5% (CHN)
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
244-246 °C (lit.)
mp
95-98 °C (lit.)
mp
143-153 °C
mp
153-156 °C
impurities
≤1% water, ≤0.3% halogenides (as Br)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)