Przejdź do
238007
Potassium hexafluoroantimonate(V)
99%
Synonim(y):
Potassium antimony fluoride, Potassium hexafluorostibanuide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
846,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KSbF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
846,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
core: potassium, reagent type: inorganic catalyst
bp
1505 °C/1 atm (lit.)
mp
846 °C (lit.)
SMILES string
[K+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.K.Sb/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
InChI key
LQKKGPUEJBHVHZ-UHFFFAOYSA-H
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
237981920363227730
description
99%
description
technical grade
description
98%
description
98%
form
powder
form
powder and chunks
form
-
form
powder
assay
99%
assay
-
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
846 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: potassium
reaction suitability
core: sodium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: lithium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: silver
bp
1505 °C/1 atm (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)