Merck
153737
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate
98%
Synonim(y):
1-Carbethoxy-4-piperidone, 1-Ethoxycarbonyl-4-piperidone
Wybierz wielkość
10 G
61,81 zł
50 G
294,00 zł
61,81 zł
Cena katalogowa88,30 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
61,81 zł
50 G
294,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.19
Beilstein:
640967
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
61,81 zł
Cena katalogowa88,30 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475 (lit.)
gęstość
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)9-5-3-7(10)4-6-9/h2-6H2,1H3
Klucz InChI
LUBGFMZTGFXIIN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-okso-1-piperydynokarboksylan etylu (1-karbetoksy-4-piperydon) został użyty do przygotowania alkoholi trzeciorzędowych[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eric Gundersen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(7), 1891-1894 (2005-03-23)
Alzheimer's disease (AD) is a debilitating disease widely thought to be associated with the accumulation of beta amyloid (Abeta) in the brain. Inhibition of gamma-secretase, one of the enzymes responsible for Abeta production, may be a useful strategy for the