Merck
277606
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium chlorochromate
98%
Synonim(y):
TBACC
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(ClCrO3)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
181-185 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][Cr](Cl)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClH.Cr.3O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;/h5-16H2,1-4H3;1H;;;;/q+1;;+1;;;-1/p-1
Klucz InChI
BRRDJFRNQNZSFH-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)