Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 685,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
685,00 zł
Quality Segment
vapor pressure
1.75 mmHg ( 25 °C), 131 mmHg ( 250 °C)
assay
95%
form
powder
reaction suitability
core: molybdenum, reagent type: catalyst
impurities
<0.5% insoluble matter
bp
268 °C (lit.)
mp
194 °C (lit.)
density
2.928 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Mo](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Mo/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI key
GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
General description
Application
- Condensation of nitrobenzene with alcohols and C-C coupling of alkenyllithium reagents.
- Direct amidation of benzylic alcohols with sulfonamides and carbamates.
It can also be used as aprecursor to synthesize alumina/molybdenum nanocomposites and methylenemolybdenumreagents for chemoselective carbonyl alkenation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description powder, 99.99% trace metals basis (excluding W) | description wire reel, 5m, diameter 1.0mm, annealed, 99.95% | description Bolt, size m5 x 30 mm, length 25 pcs, head style hexagonal |
| form powder | form powder | form wire | form - |
| assay 95% | assay 99.99% trace metals basis (excluding W) | assay 99.95% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| density 2.928 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.928 g/mL at 25 °C (lit.) | density 10.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 10.3 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 194 °C (lit.) | mp 194 °C (lit.) | mp 2617 °C (lit.) | mp 2617 °C (lit.) |
| vapor pressure 1.75 mmHg ( 25 °C), 131 mmHg ( 250 °C) | vapor pressure 131 mmHg ( 250 °C), 1.75 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molybdenum(V) chloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?