223964
Bis(tetrabutylammonium) dichromate
99%
Synonim(y):
TBADC, Tetrabutylammonium dichromate
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
139-143 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.2Cr.7O/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;;;/h2*5-16H2,1-4H3;;;;;;;;;/q2*+1;;;;;;;;2*-1
Klucz InChI
MMKQSIQNDMIVIN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Preparation of nitrophenol derivatives and quinones under aprotic reaction conditions.
- Conversion of oximes to carbonyl compounds under microwave irradiation.
- Catalyst precursor for gas phase dehydration of acetic acid to ketene.
- Preparation of nitrophenol derivatives and quinones under aprotic reaction conditions
- Conversion of oximes to carbonyl compounds under microwave irradiation
- Catalyst precursor for catalytic gas phase dehydration of acetic acid to ketene
- Crosslinking agent
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges