Przejdź do zawartości
209074
Ammonium hexachloroosmate(IV)
reagent grade
Synonim(y):
Ammonium osmium chloride, Osmium(IV)-ammonium chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2OsCl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
439.02
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
235-188-5
MDL number:
Grade:
reagent grade
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
form
powder
mp
170 °C (subl.) (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[NH4+].[NH4+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Os/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
InChI key
SRBXXQDKBKTWOC-UHFFFAOYSA-J
Application
  • Measurement of the dynamics of residual stresses in copper during heating: This study discusses the formation of PdOs bimetallic nanoalloy using ammonium hexachloroosmate(IV) and its application in understanding stress dynamics in metals during heating processes (ResearchGate).
  • Electrochemical DNA Hybridization Sensor Using Poly -co-Ethylamine Redox Polymer: This research discusses the preparation of Os(bpy)2Cl2 by mixing bipyridine with ammonium hexachloroosmate in ethylene glycol, showing the application of this compound in biosensor technology (Core.ac.uk).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium hexachloroosmate(IV)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-08-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)