Merck
274860
Sigma-Aldrich
4-(Diethoxymethyl)benzaldehyde
97%
Synonim(y):
Terephthalaldehyde diethyl acetal
Wybierz wielkość
5 G
300,00 zł
25 G
596,00 zł
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
300,00 zł
25 G
596,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)2CHC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.25
Beilstein:
4293872
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.506 (lit.)
gęstość
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ether
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(OCC)OCC
InChI
1S/C12H16O3/c1-3-14-12(15-4-2)11-7-5-10(9-13)6-8-11/h5-9,12H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
HTMXMFARWHNJDW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-(dietoksymetylo)benzaldehyd został użyty do syntezy alkoholu 4-(dietoksymetylo)benzylowego[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yoshitsugu Akiyama et al.
Bioconjugate chemistry, 15(2), 424-427 (2004-03-18)
New heterotelechelic PEG-containing benzaldehyde and 2-pyridyldithio endgroup (CHO-Bz-PEG-SSpyl) was synthesized with high efficiency and high selectivity. An alpha-benzylacetal-omega-methansulfonyl PEG was prepared as the first step to CHO-Bz-PEG-SSpyl through the ring-opening polymerization of ethylene oxide (EO) initiated by potassium 4-(diethoxymethyl)benzyl alkoxide