Przejdź do
404640
2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1H,5H-benzo[ij]quinolizine-9-carboxaldehyde
98%
Synonim(y):
9-Formyl-8-hydroxyjulolidine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.26
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
263-966-4
MDL number:
Quality Segment
assay
98%
form
powder or crystals
mp
72-74 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]C(=O)c1cc2CCCN3CCCc(c1O)c23
InChI
1S/C13H15NO2/c15-8-10-7-9-3-1-5-14-6-2-4-11(12(9)14)13(10)16/h7-8,16H,1-6H2
InChI key
NRZXBDYODHLZBF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)