P45605
3,3-Dimethyl-2-butanone
97%
Synonim(y):
α,α,α-Trimethylacetone, tert-Butyl methyl ketone, Pinacolone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.396 (lit.)
tw
106 °C (lit.)
gęstość
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-5(7)6(2,3)4/h1-4H3
Klucz InChI
PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C - closed cup