Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 189,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 559,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
189,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
bp
184 °C/11 mmHg (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
functional group
aldehyde, phenyl
SMILES string
O=Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-10H
InChI key
ISDBWOPVZKNQDW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 57-59 °C (lit.) | mp 124-126 °C (lit.) | mp 157-161 °C (lit.) | mp 56-59 °C (lit.) |
| form crystals | form crystals | form - | form solid |
| bp 184 °C/11 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp 240-243 °C (lit.) |
| functional group phenyl, aldehyde | functional group phenyl | functional group hydroxyl, phenyl | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
352.0 - 381.9 °F
flash_point_c
177.8 - 194.4 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?