Kluczowe dokumenty
260614
Ethyl 3-benzoylacrylate
technical grade, 92%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COCH=CHCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
92%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.543 (lit.)
bp
184-185 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)\C=C\C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H12O3/c1-2-15-12(14)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
Klucz InChI
ACXLBHHUHSJENU-CMDGGOBGSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ethyl 3-benzoylacrylate (ethyl trans-3-benzoylacrylate) undergoes enantioselective guanidine catalyst promoted Michael addition reaction with dithranol to yield Michael adduct.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Juan Shen et al.
Organic & biomolecular chemistry, 6(18), 3229-3236 (2008-09-20)
The enantioselective Diels-Alder reaction is one of the most important reactions for the synthesis of complex molecules. It provides access to chiral six-membered carbocyclic compounds containing up to four stereogenic centers in a single step. Asymmetric catalysis in the Diels-Alder