Merck
906719
Sigma-Aldrich
Pyrylium tetrafluoroborate
≥95%
Synonim(y):
Pyry-BF4
Wybierz wielkość
1 G
530,00 zł
5 G
1960,00 zł
530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
530,00 zł
5 G
1960,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5BF4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[B-](F)(F)(F)F.[o+]1ccccc1
InChI
1S/C5H5O.BF4/c1-2-4-6-5-3-1;2-1(3,4)5/h1-5H;/q+1;-1
Klucz InChI
SJNICXIZTGPXAU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tetrafluoroboran pyrylu jest stosowany do funkcjonalizacji amin heterocyklicznych, aktywując je do substytucji nukleofilowej. Jak wykazano w laboratorium Cornella, pośrednie sole pirydyniowe mogą reagować z szeroką gamą nukleofilów, tworząc nowe wiązania C-N, C-O i C-S, dzięki czemu tetrafluoroboran pyrylu jest cennym odczynnikiem do późnej funkcjonalizacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel Moser et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(34), 11035-11039 (2018-07-04)
The functionalization of aminoheterocycles by using a pyrylium tetrafluoroborate reagent (Pyry-BF4 ) is presented. This reagent efficiently condenses with a great variety of heterocyclic amines and primes the C-N bond for nucleophilic aromatic substitution. More than 60 examples for the
Powiązane treści
The main focus of the Cornella research group is the development of rapid, practical and efficient methodologies for organic synthesis. In addition to efficiency and practicality, the group is highly interested in discovering new reactivity with the aim of unveiling novel transformations. More specifically, on the fundamental understanding and application of catalytic processes and the development of simple reagents. These two approaches have enormous potential and impact across the chemical sciences.