Przejdź do zawartości
8.18238
2,4,6-tetrafluoroboran trifenylopirazylu
for synthesis
Synonim(y):
2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H17BF4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.19
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
207-186-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
powder
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[B-](F)(F)(F)F.[o+]1c(cc(cc1c4ccccc4)c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C23H17O.BF4/c1-4-10-18(11-5-1)21-16-22(19-12-6-2-7-13-19)24-23(17-21)20-14-8-3-9-15-20;2-1(3,4)5/h1-17H;/q+1;-1
InChI key
VQYPWMWEJGDSTF-UHFFFAOYSA-N
General description
do syntezy
Analysis Note
Identity (NMR, 1H): passes test
Assay (NMR): ≥ 97.0 %
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)