270962
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
97%
Synonim(y):
BOP-Cl, Phosphoric acid bis(2-oxooxazolidide) chloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
191 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
ClP(=O)(N1CCOC1=O)N2CCOC2=O
InChI
1S/C6H8ClN2O5P/c7-15(12,8-1-3-13-5(8)10)9-2-4-14-6(9)11/h1-4H2
Klucz InChI
KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges