Przejdź do
A8309
Acethydrazide
90%
Synonim(y):
Acetic acid hydrazide, Acetylhydrazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
231,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
435,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-948-7
Beilstein/REAXYS Number:
506165
MDL number:
Assay:
90%
Form:
flakes
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
90%
form
flakes
impurities
<10% acetic acid
bp
129 °C/18 mmHg (lit.)
mp
58-68 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
CC(=O)NN
InChI
1S/C2H6N2O/c1-2(5)4-3/h3H2,1H3,(H,4,5)
InChI key
OFLXLNCGODUUOT-UHFFFAOYSA-N
General description
Acethydrazide is an organic building that undergo catalytic hydrogenation to produce N′-methyl acethydrazide (MAH).
Application
Acethydrazide can be used in the synthesis of (E)-N′-(2-hydroxybenzylidene)acetohydrazide, an ONO pincer ligand.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
479675G900
description
90%
description
97%
description
98%
assay
90%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
58-68 °C (lit.)
mp
65-69 °C (lit.)
mp
188-192 °C (dec.) (lit.)
bp
129 °C/18 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
form
flakes
form
-
form
crystalline
functional group
hydrazine, amine
functional group
carboxylic acid, amine
functional group
-
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?