For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
74104
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride
≥97.0% (calc. on dry substance, AT), for peptide synthesis
Synonim(y):
DMTMM, MMTM
Wybierz wielkość
312,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
312,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride, 95% (HPLC)
Poziom jakości
Próba
95% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
zanieczyszczenia
≤17 wt. % water
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
ether
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Cl-].COc1nc(OC)nc(n1)[N+]2(C)CCOCC2
InChI
1S/C10H17N4O3.ClH/c1-14(4-6-17-7-5-14)8-11-9(15-2)13-10(12-8)16-3;/h4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
BMTZEAOGFDXDAD-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Condensation of carboxylic acids and amines to the corresponding amides in tetrahydrofuran.[1][2]
- Esterification of carboxylic acids with alcohols to the corresponding esters.[3]
- Conversion of carboxylic acids to the corresponding Weinreb amides in protic solvents.[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
198.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?