Przejdź do
308528
Isovaleronitrile
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
387,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
849,00 zł
636,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
83.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-884-1
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
387,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
bp
128-130 °C/730 mmHg (lit.)
density
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
CC(C)CC#N
InChI
1S/C5H9N/c1-5(2)3-4-6/h5H,3H2,1-2H3
InChI key
QHDRKFYEGYYIIK-UHFFFAOYSA-N
General description
Isovaleronitrile induced Rhodococcus ATCC 39484 produced a nitrilase.
Application
Isovaleronitrile was used in the synthesis of a new type of nitrilase, arylacetonitrilase by Alcaligenes faecalis JM3 cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
290394199400464163
description
98%
description
95%
description
99%
description
98%
assay
98%
assay
95%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
128-130 °C/730 mmHg (lit.)
bp
-
bp
156 °C (lit.)
bp
-
density
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.507 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
solid
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)