Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 399,00 zł 339,15 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 866,00 zł 736,10 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-157-4
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
339,15 zł
Cena katalogowa399,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4505 (lit.)
bp
75-76 °C/16 mmHg (lit.)
mp
11 °C (lit.)
density
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H11N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
InChI key
VBWIZSYFQSOUFQ-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?