Przejdź do
65290
3-Methoxypropionitrile
≥98.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
175,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
419,00 zł
314,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCH2CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-790-7
Beilstein/REAXYS Number:
1739284
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.403
bp
164-165 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, nitrile
SMILES string
COCCC#N
InChI
1S/C4H7NO/c1-6-4-2-3-5/h2,4H2,1H3
InChI key
OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
902187705668346
description
≥98.0% (GC)
description
≥98.0% (GC)
description
≥98.0% (GC)
description
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.403
refractive index
n20/D 1.424
refractive index
n20/D 1.448
refractive index
n20/D 1.454
bp
164-165 °C (lit.)
bp
-
bp
138-140 °C (lit.)
bp
-
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.990 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.900 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ether
functional group
ester, hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methoxypropionitrile
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)