Merck
263109
Sigma-Aldrich
Lanthanum
powder, −40 mesh, under oil, 99.9% trace rare earth metals basis
Wybierz wielkość
25 G
3080,00 zł
3080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
3080,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
La
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
3080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.9% trace rare earth metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lanthanum
rezystywność
54 μΩ-cm
wielkość cząstki
−40 mesh
bp
3464 °C (lit.)
mp
920 °C (lit.)
gęstość
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[La]
InChI
1S/La
Klucz InChI
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mark F McLaughlin et al.
PloS one, 8(1), e54531-e54531 (2013-01-26)
Targeted radiotherapies maximize cytotoxicty to cancer cells. In vivo α-generator targeted radiotherapies can deliver multiple α particles to a receptor site dramatically amplifying the radiation dose delivered to the target. The major challenge with α-generator radiotherapies is that traditional chelating
Sebastian Meis et al.
Water research, 47(13), 4460-4473 (2013-06-15)
Phoslock(®) is increasingly used worldwide to control sediment phosphorus (P) release and cyanobacterial blooms despite the fact that little is known about its mode of action in lake bed sediments. This study quantified the effects of Phoslock(®) on sediment elemental
F Borodavka et al.
Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal, 25(8), 085901-085901 (2013-01-31)
The lattice dynamics of La(1/2)Na(1/2)TiO(3) single crystal have been investigated by far-infrared and Raman scattering spectroscopy. Far-IR reflectivity spectra revealed Slater, Last and Axe modes near 140, 190 and 555 cm(-1), respectively. The frequency of the Slater mode decreases by about
Yin-zhu Wang et al.
Biosensors & bioelectronics, 48, 56-60 (2013-05-08)
In this paper, a nonenzymatic glucose biosensor based on perovskite LaTiO3-Ag0.2(LTA) modified electrode was presented. The morphology and the composition of the perovskite LaTiO₃-Ag0.2 nanomaterials were characterized by using scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD) respectively. The LaTiO₃-Ag0.2(LTA)
Kasper Reitzel et al.
Water research, 47(8), 2787-2796 (2013-03-26)
Effects of pH, alkalinity and conductivity on the adsorption of soluble reactive phosphorus (SRP) onto lanthanum (La) modified bentonite clay (Phoslock(®)) were investigated in laboratory experiments using eight different types of filtered water representing freshwater with low and normal alkalinity