Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1590,00 zł
assay
99.9% trace rare earth metals basis
Quality Segment
form
pieces
composition
La
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: lanthanum
resistivity
54 μΩ-cm
bp
3464 °C (lit.)
mp
920 °C (lit.)
density
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[La]
InChI
1S/La
InChI key
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.9% trace rare earth metals basis | assay ≥99% | assay 99% | assay 99.9% trace rare earth metals basis |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability reagent type: catalyst |
| form pieces | form foil | form lumps | form powder |
| mp 920 °C (lit.) | mp 920 °C (lit.) | mp 920 °C (lit.) | mp 920 °C (lit.) |
| bp 3464 °C (lit.) | bp 3464 °C (lit.) | bp 3464 °C (lit.) | bp 3464 °C (lit.) |
| density 6.19 g/mL at 25 °C (lit.) | density 6.19 g/mL at 25 °C (lit.) | density 6.19 g/mL at 25 °C (lit.) | density 6.19 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lanthanum
signalword
Danger
hcodes
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?