Merck
12310
Sigma-Aldrich
Iron
≥99%, reduced, powder (fine)
Synonim(y):
Fe
Wybierz wielkość
500 G
229,00 zł
1 KG
307,00 zł
2.5 KG
637,00 zł
6 X 1 KG
1460,00 zł
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
229,00 zł
1 KG
307,00 zł
2.5 KG
637,00 zł
6 X 1 KG
1460,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder (fine)
jakość
reduced
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
rezystywność
9.71 μΩ-cm
zanieczyszczenia
≤0.5% insoluble in HCl
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfide (S2-): ≤100 mg/kg
ślady kationów
As: ≤5 mg/kg
Cu: ≤100 mg/kg
Mn: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤500 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Reduced iron powder, also known as iron sponge, is a fine powdered form of iron that is commonly used in chemical synthesis processes. It is produced by the reduction of iron oxide in a controlled environment, typically through the use of hydrogen or carbon monoxide gas.
In chemical synthesis, reduced iron powder can be employed as a reducing agent, catalyst, or precursor in a wide range of reactions. It is commonly used to convert organic functional groups, such as aldehydes, ketones, and nitro compounds, into their corresponding reduced forms. It is also known to facilitate hydrogenation reactions.
Reduced iron powder finds applications in the production of iron-based catalysts, magnetic materials, pigments, and metal alloys. It is commonly used in pharmaceutical synthesis, organic chemistry, and industrial manufacturing. It is important to handle reduced iron powder with care due to its potential reactivity with moisture and oxygen, which may cause oxidation and result in changes to its properties. Proper storage and handling procedures should be followed to maintain its quality and prevent unwanted reactions.
Zastosowanie
  • Sodium-Ion Batteries: Research demonstrated the use of iron-based Na(4)FeV(PO(4))(3) nanoparticles in pine pollen derived carbon matrices as a cost-effective cathode for sodium-ion batteries, emphasizing sustainable energy solutions and materials chemistry (Wang et al., 2024).
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Iron for analysis reduced, particle size 10 µm EMSURE®
Supelco
1.03819
Iron
Iron powder, max. particle size 60 micron, weight 1000 g, purity 99.+%
GF47660418
Iron
Iron powder, 60 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99.0+%
GF65181281
Iron
Daily iron during pregnancy improves birth weight.
Jacqui Wise
BMJ (Clinical research ed.), 346, f3997-f3997 (2013-06-26)
Elzbieta Krzesiek et al.
Polski merkuriusz lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 34(203), 289-292 (2013-07-31)
Anemia is a frequent symptom of diseases of alimentary tract, also in children. Among others, inflammatory bowel disease, celiac disease and Helicobacter pylori are most often complicated by anemia. Not infrequently these disorders are accompanied by more than one type
Stanley Zlotkin et al.
JAMA, 310(9), 938-947 (2013-09-05)
In sub-Saharan Africa, malaria is a leading cause of childhood morbidity and iron deficiency is among the most prevalent nutritional deficiencies. In 2006, the World Health Organization and the United Nations Children's Fund released a joint statement that recommended limiting
Shaun D Wong et al.
Nature, 499(7458), 320-323 (2013-07-23)
Mononuclear non-haem iron (NHFe) enzymes catalyse a broad range of oxidative reactions, including halogenation, hydroxylation, ring closure, desaturation and aromatic ring cleavage reactions. They are involved in a number of biological processes, including phenylalanine metabolism, the production of neurotransmitters, the
Iron fortification and malaria risk in children.
Andrew M Prentice et al.
JAMA, 310(9), 914-915 (2013-09-05)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. ¿Cuál es el tamaño de partícula máxima?
    1 answer
    1. The particle size distribution is as follows:
      >212µm = 0%
      150µm- 212µm = 10%
      45µm-150µm = 65-85%
      <45µm = 5-25%