Wybierz wielkość
2590,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2590,00 zł
Polecane produkty
Próba
99.9% trace rare earth metals basis
Poziom jakości
Formularz
chips
chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cerium
rezystywność
73 μΩ-cm, 20°C
bp
3443 °C (lit.)
mp
795 °C (lit.)
gęstość
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ce]
InChI
1S/Ce
Klucz InChI
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Istotnym czynnikiem ograniczającym elektronikę do noszenia i czujniki bezprzewodowe jest ograniczona ilość energii, którą można przechowywać w bateriach pokładowych.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Akumulatory półprzewodnikowe stają się coraz ważniejsze ze względu na ich szerokie zastosowanie w komputerach, przenośnej elektronice i pojazdach.