Merck
203823
Sigma-Aldrich
Molybdenum
powder, <150 μm, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Pierwiastek molibden
Wybierz wielkość
100 G
469,00 zł
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
469,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mo
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141727
eCl@ss:
38180801
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
rezystywność
5.0 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
<150 μm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
gęstość
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Klucz InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tortelier, J.; Gougeon, P.
Inorganic Chemistry, 37, 6229-6229 (1998)
Joyee Mitra et al.
Inorganic chemistry, 52(6), 3032-3042 (2013-03-07)
A series of [Mo(IV)O(mnt)(SR)(N-N)](-) (mnt = maleonitriledithiolate; R = Ph, nap, p-Cl-Ph, p-CO2H-Ph, and p-NO2-Ph; N-N = 2,2'-bipyridine (bipy) and 1,10-phenanthroline (phen)) complexes analogous to the reduced active site of enzymes of the sulfite oxidase family has been synthesized and
Nuclear nonproliferation. Iranian 'medical' reactor stokes search for alternatives.
Richard Stone
Science (New York, N.Y.), 340(6139), 1392-1392 (2013-06-22)
Copper ameliorates fluoride toxicity in fluoride and molybdenum fed rabbits.
Arjun L Khandare et al.
Biomedical and environmental sciences : BES, 26(4), 311-313 (2013-03-29)
K Cory Macleod et al.
Nature chemistry, 5(7), 559-565 (2013-06-22)
The reduction of gaseous nitrogen is a challenge for industrial, biological and synthetic chemists. Major goals include understanding the formation of ammonia for agriculture, and forming N-C and N-Si bonds for the synthesis of fine chemicals. The iron-molybdenum active site
Produkty
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.