Kluczowe dokumenty
262919
Tantalum
foil, thickness 0.025 mm, ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Ta
Wybierz wielkość
807,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
807,00 zł
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
foil
temp. samozapłonu
572 °F
rezystywność
13.5 μΩ-cm, 20°C
grubość
0.025 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
gęstość
16.69 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Klucz InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ilość
150 × 500 mm (approximately 31 g)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.