Przejdź do
339113
Tantalum(V) ethoxide
99.98% trace metals basis
Synonim(y):
Pentaethoxytantalum, Pentaethyl tantalate, Tantalum ethylate, Tantalum pentaethoxide, Tantalum(V) ethoxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
753,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ta(OC2H5)5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.25
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3678999
753,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.98% trace metals basis
form
liquid
reaction suitability
core: tantalum, reagent type: catalyst
impurities
<2 wt. % toluene
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
bp
155 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
21 °C (lit.)
density
1.566 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/5C2H5O.Ta/c5*1-2-3;/h5*2H2,1H3;/q5*-1;+5
InChI key
HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
General description
Tantalum(V) ethoxide is primarily used to produce tantalum oxide thin films for applications in optics, semiconductors, and electrochromic devices. These films possess high refractive index and excellent electrical insulation properties. Additionally, when tantalum is alloyed with other metals, it gains enhanced strength, ductility, and corrosion resistance, making it highly suitable for applications in electronics and advanced materials. Our 99.98% trace metals basis of Tantalum(V) ethoxide is suitable for the synthesis of  tantalum oxide by chemical vapor deposition (CVD).
Application
Tantalum ethoxide is used as a precursor
  • To synthesize modified tantalum-alkoxo complexes, enabling the fabrication of Ta₂O₅ thin films with tunable optical properties.
  • In the sol–gel synthesis of tantalum oxide nanoparticles, which, when doped with rare earth elements, form wide band gap semiconductors showing both stokes and anti-stokes visible luminescence.
  • To synthesize hollow TaOx nanoshells in the formation of Bi₂S₃@TaOx-HA core–shell nanoparticles, which serve as multifunctional theranostic agents for CT/photoacoustic imaging and enhanced photothermal cancer therapy.
Features and Benefits
  • 99.98% purity on a trace metals basis ensures minimal contamination for critical applications, resulting in superior quality materials.
  • Low metal impurities (< 250.0 ppm) enhance sol-gel formation for the synthesis of nanoparticles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
760404383244339202
description
99.98% trace metals basis
description
packaged for use in deposition systems
description
-
description
99.95% trace metals basis
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
assay
99.98% trace metals basis
assay
-
assay
-
assay
99.95% trace metals basis
density
1.566 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.566 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
21 °C (lit.)
mp
21 °C (lit.)
mp
-
mp
5-6 °C (lit.)
impurities
<2 wt. % toluene
impurities
-
impurities
≤2% Cl
impurities
-
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tantalum(V) ethoxide
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Spain
    • Reviews 2
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Reliable and working
    Working as sol-gel precursor for the deposition of thin films
    Helpful?