Merck
419141
Sigma-Aldrich
Zirconium
foil, thickness 0.1 mm, 99.98% trace metals basis
Synonim(y):
Zirconium element
Wybierz wielkość
1 EA
949,00 zł
949,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
949,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141751
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
949,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.98% trace metals basis
Formularz
foil
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
grubość
0.1 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Ilość
50×150 mm (approximately 4.6 g)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
The enigma of the bilayered zirconia restoration.
Bernard E Keough et al.
Dentistry today, 32(5), 68-68 (2013-06-01)
B Kuter et al.
European journal of paediatric dentistry : official journal of European Academy of Paediatric Dentistry, 14(2), 90-94 (2013-06-14)
The objective of this study was to assess the effect of heat application on the mechanical properties of glass ionomer cements. experimental design. The effect of heat on glass ionomer cements during their setting was evaluated by measuring compressive strength
Removing all-ceramic restorations with lasers.
Jeffrey P Cranska
Dentistry today, 32(6), 101-102 (2013-06-28)
An ideal full-arch tooth replacement option: CAD/CAM zirconia screw-retained implant bridge.
Michael Tischler et al.
Dentistry today, 32(5), 98-102 (2013-06-01)
Gye-Jeong Oh et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 4252-4255 (2013-07-19)
In this study, the effect of transition metal dopants, originally added as colouring agents, on the mechanical properties and biocompatibility of sintered zirconia was investigated. This study confirmed that transition metal dopants could have a slight detrimental effect on the
Produkty
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.
Questions
  1. What are the dimensions of the foil besides the thickness?
    1 answer
    1. The dimensions are 50×150 mm (W x L).