Przejdź do
357243
Tantalum
foil, thickness 0.05 mm, ≥99.9% trace metals basis
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
Ta
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 cm2
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
652,00 zł
225 cm2
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ta
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.95
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141741
EC Number:
231-135-5
MDL number:
652,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
foil
autoignition temp.
572 °F
reaction suitability
core: tantalum
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
resistivity
13.5 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.05 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
greener alternative category
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product and can be used as a precursor for thin layer deposition, which is an efficient technique for finding high-performance materials. Click here for more information.
The structure of tantalum is body centered cubic (BCC) metal. It is a refractory metal; stable up to very high temperatures. Tantalum is ductile at room temperature and moderately ductile at cryogenic temperatures. Compton profile of highly pure thin elemental foil of tantalum was investigated using IGP type coaxial photon detector.1
Application
0.05mm thick tantalum foil was filled with 12C or 13C powder to act as carbon source emitting low energy carbon atoms.
Preparation Note
  • 100×100 mm (approximately 8.4 g)
  • 150×150 mm (approximately 18.9 g)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
262897262919357251
description
foil, thickness 0.05 mm, ≥99.9% trace metals basis
description
foil, thickness 0.25 mm, ≥99.9% trace metals basis
description
foil, thickness 0.025 mm, ≥99.9% trace metals basis
description
foil, thickness 0.5 mm, ≥99.9% trace metals basis
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
bp
5425 °C (lit.)
bp
5425 °C (lit.)
bp
5425 °C (lit.)
bp
5425 °C (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
resistivity
13.5 μΩ-cm, 20°C
resistivity
13.5 μΩ-cm, 20°C
resistivity
13.5 μΩ-cm, 20°C
resistivity
13.5 μΩ-cm, 20°C
mp
2996 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)