Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
autoignition temp.
572 °F
reaction suitability
core: tantalum
resistivity
13.5 μΩ-cm, 20°C
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
application(s)
metallization
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay 99.99% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.9% | assay 99.9% |
| mp 2996 °C (lit.) | mp 2996 °C (lit.) | mp 2996 °C (lit.) | mp 2996 °C (lit.) |
| density 16.69 g/cm3 (lit.) | density 16.69 g/cm3 (lit.) | density 16.69 g/cm3 (lit.) | density 16.69 g/cm3 (lit.) |
| bp 5425 °C (lit.) | bp 5425 °C (lit.) | bp 5425 °C (lit.) | bp 5425 °C (lit.) |
| resistivity 13.5 μΩ-cm, 20°C | resistivity 13.5 μΩ-cm, 20°C | resistivity 13.5 μΩ-cm, 20°C | resistivity 13.5 μΩ-cm, 20°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?