Merck
262846
Sigma-Aldrich
Tantalum
powder, −325 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Ta
Wybierz wielkość
25 G
1250,00 zł
100 G
3750,00 zł
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
1250,00 zł
100 G
3750,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ta
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141741
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
temp. samozapłonu
572 °F
rezystywność
13.5 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
−325 mesh
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
gęstość
16.69 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Klucz InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Employed in the synthesis of metal-rich layered tellurides, TaNi2Te2 and TaCo2Te2, which possess ideal characteristics for photovoltaic applications, for surface scanning studies, and which may give clean and atomically flat surfaces.[1] Starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds such as CsErTa6Cl18, for which electron and stability studies were performed.[2]
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Ogliaro, F. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 6199-6199 (1998)
Neuhasen, J. et al.
Chemistry of Materials, 10, 3870-3870 (1998)
Orbital ultrasound in the selective screening of a dural-cavernous sinus fistula.
Hamid Shokoohi et al.
European journal of emergency medicine : official journal of the European Society for Emergency Medicine, 20(2), 137-139 (2013-02-26)
Stuart A Callary et al.
Clinical orthopaedics and related research, 471(7), 2238-2244 (2013-01-22)
One cross-linked polyethylene (XLPE) liner is manufactured using a lower dose of radiation, 5 Mrad, which may result in less cross-linking. The reported in vivo wear rate of this XLPE liner in patients undergoing THA has varied, and has included
Thomas Larzon et al.
Vascular, 21(2), 87-91 (2013-03-20)
Control of back bleeding from the hypogastric artery into the aneurysm after endovascular aneurysm repair (EVAR) of a ruptured aorto-iliac aneurysm may be necessary in order to avoid a type II endoleak. It is an emergency situation and selective catheterization
Produkty
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.