Merck
303518
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) oxide
Tantalum(V) oxide
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
99% trace metals basis
Synonim(y):
Tantalum pentoxide
Wybierz wielkość
25 G
562,00 zł
100 G
2010,00 zł
562,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
562,00 zł
100 G
2010,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ta2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.89
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
562,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: tantalum
gęstość
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
Klucz InChI
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tantalum pentoxide is dielectric in nature making it useful for making capacitors in the electronics industry.
Zastosowanie
Tantalum oxide is intermixed with silicon in gate dielectric structures.[1] It may be used to synthesize hexagonally packed mesoporous tantalum oxide molecular sieves.[2]Ion-beam sputter deposition of tantalum oxide films was investigated for possible optical coating applications.[3]It may be used in making optical glass for lenses and in electronic circuits.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Effects of oxygen content on the optical properties of tantalum oxide films deposited by ion-beam sputtering.
H Demiryont et al.
Applied optics, 24(4), 490-490 (1985-02-15)
Synthesis and characterization of hexagonally packed mesoporous tantalum oxide molecular sieves.
Antonelli DM and Ying JY
Chemistry of Materials, 8(4), 874-881 (1996)
Intermixing at the tantalum oxide/silicon interface in gate dielectric structures.
Alers GB, et al.
Applied Physics Letters, 73(11), 1517-1519 (1998)
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Mississauga, Ontario, Canada
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Product is A-OK
    no complaints from the scientists using the product.