Kluczowe dokumenty
246093
Methyl butyrate
99%
Synonim(y):
3-Methylpropanoic acid methyl ester, Methyl butanoate, Methyl n-butyrate
Polecane produkty
gęstość pary
3.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
40 mmHg ( 30 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
3.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.385 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 60 part
alcohol: miscible
diethyl ether: soluble
gęstość
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
53.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11.67 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?