Kluczowe dokumenty
256560
1-Pentyne
99%
Synonim(y):
Propylacetylene
Wybierz wielkość
176,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
176,00 zł
Polecane produkty
ciśnienie pary
6.8 psi ( 20 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.385 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
−106-−105 °C (lit.)
gęstość
0.691 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC#C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h1H,4-5H2,2H3
Klucz InChI
IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?