Merck
663018
Sigma-Aldrich
Cyclopropylacetylene
Cyclopropylacetylene
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Neat, 97%
Synonim(y):
Ethynylcyclopropane
Wybierz wielkość
5 G
241,00 zł
25 G
459,00 zł
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
241,00 zł
25 G
459,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
66.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429
bp
51 °C
gęstość
0.781 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C#CC1CC1
InChI
1S/C5H6/c1-2-5-3-4-5/h1,5H,3-4H2
Klucz InChI
NPTDXPDGUHAFKC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review