Przejdź do
533882
4-Methyl-1-pentyne
98%
Synonim(y):
Isobutyl acetylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
663,00 zł
497,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH≡CCH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
497,25 zł
Cena katalogowa663,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
bp
61-62 °C (lit.)
density
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CC#C
InChI
1S/C6H10/c1-4-5-6(2)3/h1,6H,5H2,2-3H3
InChI key
OXRWICUICBZVAE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
293261613851537713
description
98%
description
suitable for HPLC, ≥99.5%
description
99 atom % D, 98% (CP)
description
≥99%
assay
98%
assay
≥99.5%
assay
98% (CP)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
density
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
61-62 °C (lit.)
bp
117-118 °C
bp
-
bp
117-118 °C
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
24.0 °F - closed cup
flash_point_c
-4.44 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)