Merck
366528
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate-15N2
98 atom % 15N
Synonim(y):
Ammonium-15N nitrate-15N
Wybierz wielkość
250 MG
674,50 zł
1 G
1140,00 zł
5 G
4820,00 zł
674,50 zł
Cena katalogowa710,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
674,50 zł
1 G
1140,00 zł
5 G
4820,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
15NH415NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
674,50 zł
Cena katalogowa710,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
solid
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[15NH3].O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i2*1+1
Klucz InChI
PRORZGWHZXZQMV-NPMJFZSBSA-N
Opis ogólny
Ammonium nitrate-15N2 is an inorganic salt containing 15N isotope.
Zastosowanie
Ammonium nitrate-15N2 has been used for
  • Metabolic labeling of plants for quantitative plant proteomic experiments.
  • Identifying specific compounds within mixtures of thousands of metabolites in biological extracts using mass spectrometry.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adrian D Hegeman et al.
Analytical chemistry, 79(18), 6912-6921 (2007-08-22)
Assignment of individual compound identities within mixtures of thousands of metabolites in biological extracts is a major challenge for metabolomic technology. Mass spectrometry offers high sensitivity over a large dynamic range of abundances and molecular weights but is limited in
Kyelle Byne et al.
Journal of experimental botany, 71(4), 1551-1561 (2019-11-13)
Environmental and physiological factors underlying variation in timing of autumn senescence are not well known. We investigated how the time of the onset of the growth in spring affects senescence and its functional consequences for nitrogen (N) uptake in autumn
Laurence V Bindschedler et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 893, 155-173 (2012-06-06)
Hydroponic isotope labeling of entire plants (HILEP) combines hydroponic plant cultivation and metabolic labeling with stable isotopes using (15)N-containing inorganic salts to label whole and mature plants. Employing (15)N salts as the sole nitrogen source for HILEP leads to the