Kluczowe dokumenty
204110
Potassium nitrate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Saletra
Wybierz wielkość
877,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
877,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
crystalline
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
334 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)