Przejdź do
A96606
Azodicarboxamide
97%
Synonim(y):
1,1′-Azobis[formamide], 1,1′-Azobiscarbamide, 1,1′-Azodiformamide, Diazenedicarboxamide (9CI)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
209,00 zł
500 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
306,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CON=NCONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.08
EC Number:
204-650-8
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1704003
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
209,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 0.033 g/L at 20 °C
functional group
amine, azo
SMILES string
NC(=O)\N=N\C(N)=O
InChI
1S/C2H4N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H2,3,7)(H2,4,8)/b6-5+
InChI key
XOZUGNYVDXMRKW-AATRIKPKSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
79997137731161519
description
97%
description
analytical standard
description
99%
description
reagent grade, 97%
assay
97%
assay
96.0-104.0% (RT)
assay
99%
assay
97%
solubility
water: soluble 0.033 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
water: soluble 0.033 g/L at 25 °C
solubility
water: soluble 650 g/L at 20 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
solid
form
powder or crystals
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
mp
53-56 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
functional group
amine, azo
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azodicarboxamide
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
supp_hazards
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>392.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 200 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-77-3
CAS No.
123-77-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. A96606 Sigma-Aldrich Azodicarboxamidethis is food grade to use in bread dough?
    1 answer
    1. This product is not food grade. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.