Merck
255289
Sigma-Aldrich
m-Cymene
99%
Synonim(y):
1-Isopropyl-3-methylbenzene, 3-Isopropyltoluene
Wybierz wielkość
100 MG
556,00 zł
500 MG
1740,00 zł
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
556,00 zł
500 MG
1740,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.22
Beilstein:
1851357
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
4 mmHg ( 37.7 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
gęstość
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)7-10/h4-8H,1-3H3
Klucz InChI
XCYJPXQACVEIOS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Bhuiyan Md, et al.
Bangladesh Journal of Pharmacology, 4(2) (2009)
A Ultee et al.
Journal of food protection, 63(5), 620-624 (2000-05-29)
The antimicrobial activity of carvacrol, a compound present in the essential oil fraction of oreganum and thyme, toward the foodborne pathogen Bacillus cereus on rice was studied. Carvacrol showed a dose-related inhibition of growth of the pathogen. Concentrations of 0.15
J W Faller et al.
Chirality, 12(5-6), 325-337 (2000-05-29)
Heterobidentate chelating ligands comprising P,O-donor sets produce chiral metal centers when bound to arene-ruthenium complexes. The cymene complex [CyRu(eta2-chelate-P,O)Cl]+ cations are precursors to 16-electron dicationic strong Lewis acids which have potential use in asymmetric catalysis. Sixteen-electron complexes of this type
[Toxic properties of 1-methyl-3-isopropylbenzene and the substantiation of its MPEL in the air of the work area].
V A Stel'makh
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (12)(12), 57-57 (1986-12-01)
Xiu-wei Yang et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 31(8), 663-666 (2006-07-13)
To analyze the constituents of the essential oils from Radix Angelicae Pubescentis planted in a GAP base of the Chinese medica materials, and provide the scientific basis for quality control. The essential oils were extracted by water-steam distillation and separated