C121452
p-Cymene
99%
Synonim(y):
1-Isopropyl-4-methylbenzene, 4-Isopropyltoluene
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.62 (vs air)
ciśnienie pary
1.5 mmHg ( 20 °C)
3.7 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
817 °F
granice wybuchowości
5.6 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.490 (lit.)
tw
176-178 °C (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
Klucz InChI
HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup