Merck
255270
Sigma-Aldrich
o-Cymene
98%
Synonim(y):
1-Isopropyl-2-methylbenzene, 2-Isopropyltoluene
Wybierz wielkość
100 MG
531,00 zł
500 MG
1960,00 zł
531,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
531,00 zł
500 MG
1960,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.22
Beilstein:
1850838
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
531,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
3.6 mmHg ( 37.7 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.499 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
mp
−72-−71 °C (lit.)
rozpuszczalność
organic solvents: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
gęstość
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)c1ccccc1C
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-7-5-4-6-9(10)3/h4-8H,1-3H3
Klucz InChI
WWRCMNKATXZARA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Intact and direct dealkylating nitration of o-cymene with nitronium tetronium tetrafluoroborate has been reported[1]. The kinetics of isomerization of cymene has been studied[2].
Zastosowanie
  • Mechanism of β–cyclodextrin-thyme nanocomplex formation and release: Explores the encapsulation and release mechanisms of o-Cymene in nanocomplexes, suggesting its potential applications in food industry innovations (Dorofte et al., 2024).
  • Processing of sapodilla (Manilkara zapota L.) fruit: Reports the use of o-Cymene in improving the shelf life of sapodilla fruit, illustrating its role in food preservation and post-harvest loss control (Kumar et al., 2024).
  • Comparative Study on Insecticidal Activities of Essential Oils: Highlights the effectiveness of o-Cymene in essential oil formulations used as insecticides, providing insights into its use in sustainable pest management (Awojide et al., 2023).
  • Chemical composition of essential oil from Lindera caesia: Examines the antifungal and antibiofilm properties of o-Cymene in essential oils, suggesting potential applications in healthcare, especially in dental caries prevention (Zaini et al., 2023).
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Peter K Njuguna et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(32), 8504-8513 (2018-07-26)
The main hosts of the melon fly Zeugodacus cucurbitate are cultivated and wild cucurbitaceous plants. In eastern Africa, the melon fly is a major pest of the Solanaceae plant Solanum lycopersicum (tomato). We hypothesized that shared species-specific volatiles may play
Huijuan Zhang et al.
Food chemistry, 289, 340-350 (2019-04-09)
Dried tangerine peel (DTP) is an excellent plant resource that has been used as ingredients for both food and traditional Chinese medicine. In this study, the efficiency of four different dietary preparation methods (i.e. soaking, boiling, steaming, and ethanol extraction)
Alexandros Patsilinakos et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(5) (2019-03-06)
Biofilm resistance to antimicrobials is a complex phenomenon, driven not only by genetic mutation induced resistance, but also by means of increased microbial cell density that supports horizontal gene transfer across cells. The prevention of biofilm formation and the treatment
[Experimental data to establish the MPEL of 1-methyl-2-isopropyl-benzine in the air of a work area].
V A Stel'makh et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (3)(3), 49-50 (1985-03-01)
Aromatic Substitution. XX. Intact and Dealkylating Nitration of Propylated and Butylated Alkylbenzenes with Nitronium Tetronium Tetrafluoroborate.
Olah GA and Kuhn SJ.
Journal of the American Chemical Society, 86(6), 1067-1070 (1964)