Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 266,00 zł |
Informacje o tej pozycji
266,00 zł
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C), 9.7 mmHg ( 37.7 °C)
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
797 °F
expl. lim.
6.5 %
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
InChI key
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Application
- Diisopropylbenzenes via disproportionation reaction by zeolite catalysts.
- Cumene hydroperoxide, a key precursor for many organic fine chemicals.
- 4-Nitro cumene using nitric acid/ MoO3/SiO2 as a catalyst.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 99% | description 95% |
| assay 98% | assay - | assay 99% | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 0.864 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.867 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.171 g/mL at 25 °C |
| mp −96 °C (lit.) | mp - | mp −58 °C (lit.) | mp - |
| bp 152-154 °C (lit.) | bp - | bp 169 °C (lit.) | bp - |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cumene
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
87.8 °F - closed cup
flash_point_c
31.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
98-82-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?